Principaux documents
32148
Supelco
Methasulfocarb
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
S-4-(Mesyloxy)phenyl methyl(thiocarbamate), S-[4-[(Methylsulfonyl)oxy]phenyl] N-methylcarbamothioate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.32
Beilstein:
2219123
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
CNC(=O)Sc1ccc(OS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO4S2/c1-10-9(11)15-8-5-3-7(4-6-8)14-16(2,12)13/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
IXJOSTZEBSTPAG-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable