Principaux documents
32143
Supelco
Salbutamol-(tert-butyl-d9) acetate
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Salbutamol-(tert-butyl-d9) acetate salt, (±)-2-(tert-Butyl-d9-amino)-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol acetate salt, Albuterol-(tert-butyl-d9) acetate
10 MG
708,00 €
708,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
708,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13D9H12NO3 · C2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
708,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.OCC1=CC(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1O
InChI
1S/C13H21NO3.C2H4O2/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-2(3)4/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)/i1D3,2D3,3D3;
Clé InChI
FNSZTAIRFCUOBB-KYRNGWDOSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable