Principaux documents
31676
Supelco
Clodinafop-propargyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-Propynyl (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyloxy)phenoxy]propionate
250 MG
91,50 €
91,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
91,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H13ClFNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.74
Beilstein:
8857008
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
91,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(Cl)cc2F)cc1)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C17H13ClFNO4/c1-3-8-22-17(21)11(2)23-13-4-6-14(7-5-13)24-16-15(19)9-12(18)10-20-16/h1,4-7,9-11H,8H2,2H3/t11-/m1/s1
Clé InChI
JBDHZKLJNAIJNC-LLVKDONJSA-N
Description générale
Clodinafop-propargyl is a foliar-absorbed aryloxyphenoxypropionate herbicide which has the capacity to inhibit the lipid biosynthesizing enzyme, acetyl coenzyme-A-carboxylase.1
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 8
1 of 8