Documents
31557
Supelco
Heptachlore époxyde endo solution
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard, isomer A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H5Cl7O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.32
Numéro Beilstein :
8068917
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12O[C@]1([H])[C@@]3([H])[C@@]([H])([C@H]2Cl)C4(Cl)C(Cl)=C(Cl)C3(Cl)C4(Cl)Cl
InChI
1S/C10H5Cl7O/c11-3-1-2(4-5(3)18-4)9(15)7(13)6(12)8(1,14)10(9,16)17/h1-5H/t1-,2+,3+,4+,5-,8?,9?/m0/s1
Clé InChI
ZXFXBSWRVIQKOD-BDMWXGRVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)