31554
Deltamethrin solution
100 ng/μL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Concentration
100 ng/μL in cyclohexane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]1(\C=C(\Br)Br)[C@@H](C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
Clé InChI
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup