Principaux documents
31466
Supelco
Anthraquinone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.21
Beilstein:
390030
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
7.16 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 190 °C)
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
379-381 °C (lit.)
Pf
284-286 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Clé InChI
RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
C Ma et al.
Journal of applied microbiology, 112(5), 883-891 (2012-03-06)
To isolate an alkaliphilic bacterium and to investigate its ability of extracellular reduction. An alkaliphilic and halotolerant humus-reducing anaerobe, Bacillus pseudofirmus MC02, was successfully isolated from a pH 10·0 microbial fuel cell. To examine its ability of extracellular reduction, AQDS
Rakesh Kumar et al.
Molecular diversity, 15(3), 687-695 (2010-11-30)
H(2)O(2) mediated oxidation of alcohols in ionic liquid is revisited, wherein, ionic liquids under the influence of microwave irradiation have been found to facilitate activation of H(2)O(2) without any metal catalyst in aqueous condition. The method utilizes a neutral ionic
Hai-Yu Hu et al.
Organic letters, 10(21), 5035-5038 (2008-10-11)
The first selective catalytic hydrogenation induced by the artificial helix based on oligo(phenanthroline dicarboxamide)s containing a 9,10-anthraquinone subunit is described. Due to the steric hindrance within the helically folded oligomers, the selective reductions of the anthraquinone units were completely different
Leila Qasemian et al.
Chemosphere, 84(10), 1321-1328 (2011-06-15)
Mediterranean coastal ecosystems are known to be highly subject to natural and anthropic environmental stress. In this study, we examine the effects of anthracene as a common pollutant on the total microbial communities from a Pinus halepensis litter of a
Witold Nowik et al.
Journal of chromatography. A, 1218(23), 3636-3647 (2011-05-03)
A series of reversed phases bonded with several functional groups was investigated for separation of anthraquinone derivatives, following the previous work, dedicated to the selectivity of octadecyl silica bonded phases. Considering wide diversity of substitutions in hydrophobic anthraquinone skeleton, interactions