Principaux documents
31013
Sigma-Aldrich
Mercury(II) sulfate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99%
Synonyme(s) :
Mercuric sulfate
About This Item
Formule linéaire :
HgSO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Essai
≥99%
Résidus de calcination (après réd. avec HCOOH)
≤0.02% (as SO4)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
Hg+: ≤500 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤30 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clé InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Autres remarques
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
L A Ivanova et al.
Gigiena i sanitariia, (11)(11), 66-67 (1991-11-01)
In experiments with two tissue culture lines it was shown, that cytotoxicity of mercury (1) derivatives (measured by CL50) is lesser two times, than it was for mercury (2) derivates. No significant differences in cytotoxicity were noted by the cell
A P de Souza et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 16(2), 103-108 (2001-02-24)
The interaction between metal ions and the oral environment is a major subject matter in dental research. Matrix metalloproteinases (MMPs) have been implicated in several pathologic oral processes such as periodontal tissue destruction, root caries, tumour invasion and temporomandibular joint
Necati Kayaalp et al.
Environmental science and pollution research international, 17(9), 1547-1552 (2010-05-25)
Chemical oxygen demand (COD) is used as a discharge standard parameter in wastewater treatment plant design, environmental modelling and many other applications. Chloride interference is an important problem of COD measurement for wastewaters containing low organic matter and high chloride
A M Abdelhamid
Archiv fur Tierernahrung, 38(3), 207-214 (1988-03-01)
This work was designed to study effects of HgSO4 on rabbits performance when added in the mash diet for 7 weeks with concentrations of 0, 150, and 300 ppm as Hg (6 animals/group). The Hg application caused mortality associated with
Paul I Dargan et al.
Critical care (London, England), 7(3), R1-R6 (2003-06-10)
Inorganic mercury poisoning is uncommon, but when it occurs it can result in severe, life-threatening features and acute renal failure. Previous reports on the use of extracorporeal procedures such as haemodialysis and haemoperfusion have shown no significant removal of mercury.