Documents
30806
Supelco
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran
reference material, mixture of isomers
Synonyme(s) :
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran, Hexamethylindanopyran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H26O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.40
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Pureté
≥80.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)C(C)C(C)(C)C2=CC3=C(C(C)COC3)C=C21
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
Clé InChI
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
291.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
144 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)