Principaux documents
30147
Supelco
Primulaverin
analytical standard
Synonyme(s) :
5-Methoxy-2-[(6-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H28O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.43
Beilstein:
67263
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤5.0% water
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(OC)ccc1O[C@@H]2OC(CO[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C20H28O13/c1-28-8-3-4-11(9(5-8)18(27)29-2)32-20-17(26)15(24)14(23)12(33-20)7-31-19-16(25)13(22)10(21)6-30-19/h3-5,10,12-17,19-26H,6-7H2,1-2H3/t10-,12-,13+,14-,15+,16-,17-,19+,20-/m1/s1
Clé InChI
CDWVFJJMYKSVHM-HSMQXHTESA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable