Key Documents
296244
Sigma-Aldrich
2′,4′-Dihydroxy-3′-methylacetophenone
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
1-(2,4-Dihydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 3-Methylresacetophenone, 4-Acetyl-2-methylresorcinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H2(OH)2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
powder or crystals
Pf
153-156 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-5-8(11)4-3-7(6(2)10)9(5)12/h3-4,11-12H,1-2H3
Clé InChI
KMTLZBUHQPQFAV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable