29059
1,3-Cyclohexanedione
purum, for fluorescence, ≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
Dihydroresorcinol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
purum
Pureté
≥97.0% (T)
Résidus de calcination
~0.5%
Pf
101-105 °C (lit.)
Fluorescence
λex 375 nm; λem 458 nm in H2O (after derivatization of aldehydes)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H2
Clé InChI
HJSLFCCWAKVHIW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2