Documents
277258
Sigma-Aldrich
2-Méthylbutane
anhydrous, ≥99%
Synonyme(s) :
Isopentane
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.15
Numéro Beilstein :
1730723
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
11.17 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Limite d'explosivité
8.3 %
Impuretés
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.354 (lit.)
Point d'ébullition
30 °C (lit.)
Pf
-160 °C
Densité
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Le 2-méthylbutane subit une déshydrogénation catalytique en présence d′un catalyseur de chrome et d′alumine pour former des isoamylènes, qui peuvent à leur tour être déshydrogénés pour former des isoprènes. Il peut également être utilisé comme solvant dans la préparation de trans-bis(triéthylphosphine) (hydroxy carbonyl) (phényl) platine(II), un acide métallacarboxylique.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-59.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Yiming Huang et al.
Transplantation, 89(6), 677-685 (2010-01-30)
The role of bone marrow (BM)-derived cells in pancreatic beta-cell regeneration remains unresolved. We examined whether BM-derived cells are recruited to the site of moderate pancreatic injury and contribute to beta-cell regeneration. Low-dose streptozotocin (STZ) treatment was used to induce
Power efficient synthesis of isoprene via two-stage dehydrogenation of isopentane
Karimov OK &amp; Daminev RR
World Applied Sciences Journal , 24(3), 320-325 (2013)
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 338-338 (1999)
Synthesis, x-ray structural analysis, and thermal decomposition of the platinum (II) carboxylic acid (hydroxycarbonyl) trans-Pt (CO2H)(C6H5)(PEt3) 2. Formation of a diplatinum (II) complex containing carbon dioxide
Bennett MA, et al
Journal of the American Chemical Society, 110(21), 7098-7105 (1988)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 560-560 (1994)