25410
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
Qualité
technical
Pureté
≥90% (HPLC)
Pf
136-140 °C (lit.)
136-140 °C
Solubilité
methanol: soluble 0.5 g/10 mL, very faintly turbid, faintly yellow-green
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)