25345
6-Chloronicotinic acid
purum, ≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloronicotinic acid
About This Item
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (T)
Pf
190 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?