Principaux documents
25210
Sigma-Aldrich
Formiate de sodium
≥97.0%
Synonyme(s) :
Acide formique sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
HCOONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.01
Beilstein:
3595134
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Essai
≥97.0%
Impuretés
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Pf
259-262 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M