Principaux documents
24581
Seringue Hamilton® Gastight®, aiguille amovible
1701ASRN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Seringue pour passeur d’échantillon Hamilton® 1701ASRN, 10 μL, 23s-26s pour HP7673
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23s-26s ga (cone tip)
Caractéristiques
needle type ASRN (removable needle)
syringe type Gastight
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80089
L de l'aiguille
43 mm (1.71 in.)
Volume
10 μL
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.