Principaux documents
24260
Sigma-Aldrich
Chlorodicyclohexylborane solution
purum, ~1 M in hexane
Synonyme(s) :
Dicyclohexylboron chloride, Dicyclohexylboryl chloride, Dicyclohexylchloroborane
About This Item
Formule linéaire :
(C6H11)2BCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.57
Beilstein:
3233942
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
~1 M in hexane
Densité
0.74 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES 
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Aldol addition reactions
  • Mukaiyama aldol addition
  • Microwave assisted ring closing metathesis reactions
  • C-alkylation of aromatic aldimines
  • Reversible ketone-ketone aldol reactions
  • Syn- and anti-stereoselective aldol reaction hexenone with aldehydes
Autres remarques
Ideal reagent for the generation of E-enol borinates from ketones in high stereoselectivity
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
K. Ganesan et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7162-7162 (1993)