Principaux documents
240559
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Beilstein:
1633445
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le produit 240559 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
698 °F
dilution
(for general lab use)
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
pb
230 °C (lit.)
Pf
16 °C (lit.)
Densité
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,4-Butanediol is an industrial solvent that is mainly used in the preparation of important polymers such as polyurethanes and polybutylene terephthalate (PET).[1][2]
Application
1,4-Butanediol may be used in the preparation of 3-buten-1-ol[3] and tetrahydrofuran via dehydration.[4] It may also be used as a reducing agent for carbonyl compounds to form the corresponding alcohols via transfer hydrogenation reaction.[5]
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
273.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
134 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Kinetics and mechanism of tetrahydrofuran synthesis via 1, 4-butanediol dehydration in high-temperature water
Hunter SE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(16), 6229-6239 (2006)
Reduction of aldehydes and ketones by transfer hydrogenation with 1, 4-butanediol.
Maytum HC, et al.
Organic Letters, 9(21), 4387-4389 (2007)
New diol processes: 1, 3-propanediol and 1, 4-butanediol
Haas T, et al.
Applied Catalysis A: General, 280(1), 83-88 (2005)
Dehydration of 1,4-butanediol into 3-buten-1-ol catalyzed by ceria.
Sato S, et al.
Catalysis Communications, 5(8), 397-400 (2004)
Harry Yim et al.
Nature chemical biology, 7(7), 445-452 (2011-05-24)
1,4-Butanediol (BDO) is an important commodity chemical used to manufacture over 2.5 million tons annually of valuable polymers, and it is currently produced exclusively through feedstocks derived from oil and natural gas. Herein we report what are to our knowledge
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf