Key Documents
235482
Sigma-Aldrich
Chlorophenol Red sodium salt
Dye content 70 %
Synonyme(s) :
3′,3′′-Dichlorophenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H11Cl2NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 70%
λmax
575 nm
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1ccc(cc1Cl)C(=C2\C=CC(=O)C(Cl)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O