Principaux documents
23510
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole
purum, ≥97.0% (AT)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4BClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.36
Beilstein:
2093985
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (AT)
Pf
56-58 °C (lit.)
56-58 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Clé InChI
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for the selective cleavage of many protecting groups (e.g. MEM-ethers, Z-amines, BOC-amines etc); Transformation of urethanes into isocyanates
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
V.L.K. Valli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 257-257 (1995)
R.K. Boeckmann et al.
Tetrahedron Letters, 26, 1411-1411 (1985)