Documents
23491
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.57
Numéro Beilstein :
385858
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (GC)
Point d'ébullition
213-214 °C (lit.)
Pf
45-50 °C (lit.)
45-50 °C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
Clé InChI
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
oxidizes easily
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)