Documents
23170
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl) chloroformate
purum, ≥95.0% (AT)
About This Item
Formule linéaire :
ClCOOCH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.42
Numéro Beilstein :
906849
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥95.0% (AT)
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.478
Point d'ébullition
67-68 °C/11 mmHg
Densité
1.743 g/mL at 20 °C
1.749 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)OCCBr
InChI
1S/C3H4BrClO2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2
Clé InChI
ZLCKDYMZBZNBMJ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
For the introduction of the BEOC-amino protecting group which is cleaved with diluted base after modification with tert-phosphines; Or with fluoride ions after modification with trimethylstannyl-lithium
T.-L. Ho
Synthetic Communications, 8, 359-359 (1978)
H. Kunz
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 1674-1674 (1976)