Principaux documents
230553
Sigma-Aldrich
Sodium ethoxide solution
21 wt. % in ethanol
Synonyme(s) :
Sodium ethylate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2ONa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.05
Beilstein:
3593646
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pour en savoir plus sur le produit 230553, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
21 wt. % in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.385
Densité
0.868 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Sodium ethoxide is an alkoxide salt mainly used as a strong base in organic reactions such as deprotonation, dehydration and dehalogenation.[1]
Pictogrammes
FlameHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
48.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Sodium Ethoxide
Whitaker KS and Whitaker DT
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
N C Luu et al.
Chemical research in toxicology, 13(7), 610-615 (2000-07-18)
Glutathione conjugate formation plays important roles in the detoxification and bioactivation of xenobiotics. A range of nephrotoxic haloalkenes undergo bioactivation that involves glutathione and cysteine S-conjugate formation. The cysteine S-conjugates thus formed may undergo cysteine conjugate beta-lyase-catalyzed biotransformation to form
Zhao Cai et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 13(3), 292-294 (2005-08-06)
The authors describe a simple and cost-effective method of immunostaining semithin epoxy resin sections of peripheral nerve for light microscopy with antibodies to myelin protein zero, peripheral myelin protein 22, myelin basic protein, and neurofilament protein 200 using a combined
Franklin R Tay et al.
Journal of endodontics, 31(8), 593-598 (2005-07-27)
Polycaprolactone, a thermoplastic aliphatic polyester, is reportedly susceptible to both alkaline and enzymatic hydrolyzes. This screening study examined the susceptibility of Resilon, a polycaprolactone-based root filling composite, to alkaline hydrolysis. There were 15-mm diameter disks of Resilon and Obtura gutta-percha
Jung Mi Kwon et al.
Journal of hazardous materials, 134(1-3), 230-236 (2005-12-20)
A photocatalyst was prepared by attaching TiO(2) powder (diameter, 50nm) in the sol state to fluidizing spherical ceramic carriers using a silicon binder. A high initial photocatalytic activity and strong attachment was obtained at a sintering temperature of 500 degrees
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi! What is the density of the solution?
    1 answer
    1. The density of the solution is 0.868 g/mL at 25 °C as specified in the "Properties" section of the product page.