23019
2-Chloroethanesulfonyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
Synonyme(s) :
2-Chloro-1-ethanesulfonyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
15 mmHg ( 84 °C)
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (AT)
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
n20/D 1.494
Point d'ébullition
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H4Cl2O2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
Clé InChI
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter