Key Documents
22126
Sigma-Aldrich
Cefsulodin sodium salt
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H19N4NaO8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51101500
Pureté
≥98.0% (TLC)
Impuretés
≤3% water
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[H][C@]12SCC(C[n+]3ccc(cc3)C(N)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)C([O-])=O
Description générale
Chemical structure: ß-lactam
Remplacé(e)(s) par