21795
Carbazole-9-carbonyl chloride
purum, for fluorescence, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
9-(Chloroformyl)carbazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H8ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.66
Beilstein:
161868
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
purum
Essai
≥98.0% (GC)
Pf
100-104 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=O)n1c2ccccc2c3ccccc13
Application
Reagent used for the fluorogenic labeling of amino acids.
S. Allenmark
Tetrahedron Letters, 31, 1455-1455 (1990)