21580
Hexanoic anhydride
purum, ≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Caproic anhydride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
Point d'ébullition
246-248 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Densité
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H22O3/c1-3-5-7-9-11(13)15-12(14)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Application
- green synthesis of esters of acyclovir (acyclovir prodrugs)
- preparation of hexanoyl-modified chitosan nanoparticles and chitosan-based polymeric surfactants via N-acylation of chitosans
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter