21059
Chlorure de calcium solution
0.1 M Ca, analytical standard (for ion-selective electrodes)
Synonyme(s) :
Calcium chloride solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard (for ion-selective electrodes)
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
0.1 M Ca
Chaîne SMILES
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?