Key Documents
21023
Sigma-Aldrich
Cesium trifluoroacetate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
CsTFA, Trifluoroacetic acid cesium salt
About This Item
Formule linéaire :
CF3COOCs
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.92
Numéro Beilstein :
4161420
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99.0% (NT)
Forme
solid
Impuretés
Insoluble matter, passes filter test
pH
9.0-10.5 (25 °C, 2 M in H2O)
Pf
114-116 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 2 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
2 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.04
Chaîne SMILES 
[Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2.Cs/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Isolation of proteoglycans using phenol extraction and isopycnic centrifugation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J A McBain et al.
Analytical biochemistry, 188(1), 203-213 (1990-07-01)
A procedure for the rapid isolation of heparan sulfate proteoglycans from Zwittergent lysates of cultured cells and cetylpyridinium precipitates of culture medium is described. After removal of most nonglycosylated proteins by phenol extraction, the proteoglycans are fractionated and isolated by