209678
Phosphorus, red
powder, 99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
0.02 (vs air)
Pression de vapeur
0.03 mmHg ( 21 °C)
1 mmHg ( 76.6 °C)
Essai
99% trace metals basis
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Résistivité
10 μΩ-cm, 20°C
Pf
416 °C (subl.) (lit.)
Densité
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[P]
InChI
1S/P
Clé InChI
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges