Principaux documents
20726
Seringue Hamilton®, série 7000, à connecteur moleté avec guide
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22s ga (blunt tip)
Caractéristiques
KH (Knurled Hub)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 86207
L de l'aiguille
70 mm (2.75 in.)
Volume
1 μL
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.