20699
Seringue Hamilton®, Série 700, aiguille amovible avec adaptateur Chaney
701RNCH, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyme(s) :
Seringue Hamilton® 701RNCH 10 UL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26s ga (bevel tip)
Description
removable needle with Chaney adapter: RNCH
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80334
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Hamilton 701RNCH (removable needle with chaney adapter)