19503
Hybriscan™ I kit
Candida albicans, suitable for clinical testing, environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Synonyme(s) :
Candida albicans HybriScan™I, FastScan Candida albicans
290,00 €
About This Item
290,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
HybriScan™ I Candida albicans, suitable for microbiology
Technique(s)
microbe id | in situ hybriziation: suitable
Niveau de qualité
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Candida albicans
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Sensitivity (cfu/assay): 1000
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable