Principaux documents
19355
Supelco
10-Hydroxydecyl butyrate
Selectophore, ≥98.0%
Synonyme(s) :
ETH 264
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H28O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.37
Beilstein:
2252705
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.448
Densité
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-11-14(16)17-13-10-8-6-4-3-5-7-9-12-15/h15H,2-13H2,1H3
Clé InChI
KKIBZIXNDVWPDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Autres remarques
Plasticizer suitable for polymer membrane matrices, e.g. cadmium selective electrodes[1]; Plasticizer in a bicarbonate-sensitive liquid membrane electrode[2]
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
J.K. Schneider
Helvetica Chimica Acta, 63, 217-217 (1980)
R.J.J. Funck et al.
Analytical Chemistry, 54, 423-423 (1982)