18634
Paraffin wax
meets analytical specification of Ph. Eur., pastilles, white
About This Item
Produits recommandés
Forme
pastilles
Niveau de qualité
Qualité
meets analytical specification of Ph. Eur.
Impuretés
aromatic polycycl. hydrocarbons, complies
Couleur
white
Pf
43-95 °C
Température de transition
solidification point 50-61 °C
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Clé InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?