18248
Protein Disulfide Isomerase from bovine liver
≥150 U/mg protein (protein ca. 40%)
Synonyme(s) :
PDI
About This Item
Forme
powder
powder with small lumps
Activité spécifique
≥150 U/mg protein (protein ca. 40%)
Poids mol.
107 kDa by gel filtration
57 kDa by SDS-PAGE
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C7H5Cl2NO5S/c8-4-2-5(9)6(16(13,14)15-10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
DHUYKLYJBKXDBM-UHFFFAOYSA-N
Propriétés physiques
Définition de l'unité
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par