16669
Magenta-Gal
reagent for selection of recombinant bacterial clones
Synonyme(s) :
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Mag-Gal
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
Adéquation
suitable for β-galactosidase test
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-6-1-5-8(2-7(6)16)17-3-9(5)22-14-13(21)12(20)11(19)10(4-18)23-14/h1-3,10-14,17-21H,4H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
CHRVKCMQIZYLNM-RKQHYHRCSA-N
Description générale
Application
Principe
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable