16499
Ipriflavone
analytical standard
Synonyme(s) :
7-Isopropoxy-3-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, Ipriflavone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
116-120 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)Oc1ccc2c(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c1
InChI
1S/C18H16O3/c1-12(2)21-14-8-9-15-17(10-14)20-11-16(18(15)19)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3
Clé InChI
SFBODOKJTYAUCM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable