16301
D-(+)-Glucose monohydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç., 97.5-102.0% anhydrous basis(HPLC)
Synonyme(s) :
Dextrose monohydrate, Glucose
24,10 €
About This Item
24,10 €
Produits recommandés
Essai
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +52.5 to +53.3°, c = 10% in H2O (calc. on anhydrous subst.)
Qualité
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç.
Impuretés
residual solvents, complies
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Couleur
white
Plage de pH utile
6-7 (20 °C, 100 g/L)
Pf
~83 °C (181 °F )
Solubilité
H2O: 10g/5 mL, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤15 ppm
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba:, in accordance
Ca: ≤200 mg/kg
Pb: ≤0.5 mg/kg
Chaîne SMILES
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clé InChI
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable