15614
Hexamethylenetetramine
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
Synonyme(s) :
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
52,30 €
About This Item
52,30 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
99-100.5% (calc. to the dried substance)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Qualité
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Impuretés
acidic and alkalic reac. substances, complies
residual solvents, in accordance
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.005% free formaldehyde
Perte
≤2% loss on drying
Pf
280 °C (subl.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Adéquation
complies for appearance of solution
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Clé InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)