Principaux documents
15315
Supelco
Lead ion standard solution
for ion-selective electrodes
Synonyme(s) :
Lead(II) nitrate solution
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
Qualité
for ion-selective electrodes
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
0.1 M Pb
Densité
1.00 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES 
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Notes préparatoires
prepared with Pb(NO3)2 and H2O