Documents
15134
Sigma-Aldrich
Boc-Met-ONp
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-methionine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H22N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.42
Numéro Beilstein :
1895970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)