14765
Acétate de thallium(I)
purum, ≥97.0%
Synonyme(s) :
Acide acétique thallium(I) salt
141,00 €
About This Item
141,00 €
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥97.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: thallium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
CC(=O)O[Tl]
InChI
1S/C2H4O2.Tl/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
HQOJMTATBXYHNR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Thallium Use: An Overview: Offers a comprehensive overview of Thallium(I) acetate′s use in organic synthesis in the oxidation of olefins and hydrocarbons, and in epoxidation and polymerization reactions (Genchi et al., 2021).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges