14755
Bis(dimethylamino)dimethylsilane
for GC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.418
pb
128-129 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N2Si/c1-7(2)9(5,6)8(3)4/h1-6H3
Clé InChI
QULMGWCCKILBTO-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs