Principaux documents
14288
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(Methoxymethoxy)-1-propanol
Synonyme(s) :
MOM protected (R)-1,2-Propanediol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.15
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
COCO[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(3-6)8-4-7-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
YNDXFEKPXUXDQS-RXMQYKEDSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.9 °F
Point d'éclair (°C)
75.5 °C