Principaux documents
12540
Supelco
Benzène
analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.11
Numéro Beilstein :
969212
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit 12540 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.77 (vs air)
Pression de vapeur
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9% (GC)
Température d'inflammation spontanée
1043 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.03% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
n20/D 1.501
Point d'ébullition
80 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Application
Le benzène peut être utilisé comme étalon de référence analytique pour la détermination de l′analyte dans les boissons par chromatographie en phase gazeuse dans l'espace de tête couplée à un détecteur à ionisation de flamme (HS-GC-FID).[1]
Se référer au certificat d′analyse du produit pour en savoir plus sur les techniques instrumentales adaptées. Contacter le Service technique pour obtenir de l′aide.
Produits recommandés
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F
Point d'éclair (°C)
-11 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Validation and uncertainty estimation of analytical method for determination of benzene in beverages.
Styarini D, et al.
Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 6(3), 159-172 (2011)
Jelle Vlaanderen et al.
Environmental health perspectives, 119(2), 159-167 (2010-10-01)
The use of occupational cohort studies to assess the association of benzene and lymphoma is complicated by problems with exposure misclassification, outcome classification, and low statistical power. We performed meta-analyses of occupational cohort studies for five different lymphoma categories: Hodgkin
Cliona M McHale et al.
Carcinogenesis, 33(2), 240-252 (2011-12-15)
Benzene causes acute myeloid leukemia and probably other hematological malignancies. As benzene also causes hematotoxicity even in workers exposed to levels below the US permissible occupational exposure limit of 1 part per million, further assessment of the health risks associated
Scott M Arnold et al.
Critical reviews in toxicology, 43(2), 119-153 (2013-01-26)
Abstract A framework of "Common Criteria" (i.e. a series of questions) has been developed to inform the use and evaluation of biomonitoring data in the context of human exposure and risk assessment. The data-rich chemical benzene was selected for use
Paula Mayorga Burrezo et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(11), 3834-3843 (2015-03-03)
We have used Raman spectroscopy to study the molecular and electronic structures of the radical cations and dications of carbon-bridged oligo(para-phenylenevinylene)s (COPVn, n = 1-6) possessing consecutive fused pentagons and hexagons, up to 19, along with COPV derivatives having electron-donating
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf