12288
Metalaxyl-(phenyl-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
69-73 °C
Format
neat
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
−20°C
Chaîne SMILES
COCC(=O)N(C(C)C(=O)OC)[13c]1[13c](C)[13cH][13cH][13cH][13c]1C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-6-8-11(2)14(10)16(13(17)9-19-4)12(3)15(18)20-5/h6-8,12H,9H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,10+1,11+1,14+1
Clé InChI
ZQEIXNIJLIKNTD-HEYPXIGASA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup