12274
Agnuside
analytical standard
Synonyme(s) :
(1S,4aR,5S,7aS)-1,4a,5,7a-Tetrahydro-5-hydroxy-7-[[(4-hydroxybenzoyl)oxy]methyl]cyclopenta[c]pyran-1-yl β-D-glucopyranoside, Buddlejoside A
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -98.0±5°, c = 0.1 in ethanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)C=C(COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O11/c23-8-15-17(26)18(27)19(28)22(32-15)33-21-16-11(7-14(25)13(16)5-6-30-21)9-31-20(29)10-1-3-12(24)4-2-10/h1-7,13-19,21-28H,8-9H2/t13-,14+,15+,16+,17+,18-,19+,21-,22-/m0/s1
Clé InChI
GLACGTLACKLUJX-QNAXTHAFSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable