11107
α-Asarone
analytical standard
Synonyme(s) :
Trans-1,2,4-triméthoxy-5-(1-propenyl)benzène
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
296 °C (lit.)
Pf
57-61 °C (lit.)
57-61 °C
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+
Clé InChI
RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves