Documents
11062
Sigma-Aldrich
(−)-Aristolene
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1R,2S,4R,11R)-1,3,3,11-Tetramethyltri-cyclo[5.4.0.02.4]undec-6-ene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −93±2°, c = 1% in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.503
Point d'ébullition
251-253 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCCC2=CC[C@@H]3[C@@H](C3(C)C)[C@@]12C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)